Documentos
R149195
4-((E)-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H17ClN4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
432.889
Número MDL:
Outras notas