Documentos
R148989
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-((2,3-DIMETHOXYBENZYLIDENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15ClN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
374.852
Número MDL:
Outras notas