Documentos
R148253
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H21Cl2N5
Número CAS:
Peso molecular:
450.374
Número MDL:
Outras notas