Documentos
R145424
4-((5-BROMO-2-FLUOROBENZYLIDENE)AMINO)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H10BrFN4S
Número CAS:
Peso molecular:
377.24
Número MDL:
Outras notas