Documentos
R140619
5-(4-TERT-BUTYL-PH)4-((2-ME-BENZYLIDENE)AMINO)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H22N4S
Número CAS:
Peso molecular:
350.489
Número MDL:
Outras notas