Documentos
R136921
N-CYCLOHEXYL-2-(((2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)(OXO)AC)AMINO)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H24N4O5
Número CAS:
Peso molecular:
424.46
Número MDL:
Outras notas