Documentos
R125725
2-CHLORO-N-(2-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H14ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
347.761
Número MDL:
Outras notas