Documentos
R121665
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H22BrClN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
633.891
Número MDL:
Outras notas