Documentos
R117765
1-(2-((3-CHLORO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H17ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
484.965
Número MDL:
Outras notas