Documentos
R116432
4-CHLORO-N-(2-(2-(2-HYDROXY-5-METHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H16ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
361.788
Número MDL:
Outras notas