Documentos
R108308
METHYL 3-((5E)-5-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]-3-METHOXYBENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H20ClNO5S2
Número CAS:
Peso molecular:
477.989
Número MDL:
Outras notas