Documentos
R101362
N-(1-AZABICYCLO(2.2.2)OCT-3-YL)-N-(2-METHOXYPHENYL)BENZAMIDE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H25ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
372.899
Número MDL:
Outras notas