Documentos
R100110
6-(5-(2-METHOXYBENZYLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)HEXANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H19NO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
365.473
Número MDL:
Outras notas