Documentos Principais
QBD11366
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 1.747,00
500 MG
R$ 15.145,00
R$ 1.747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 1.747,00
500 MG
R$ 15.145,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H70F4N2O16
Peso molecular:
1067.12
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
R$ 1.747,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2
chave InChI
MSNHBLXGHXURNU-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
DBCO-dPEG®₁₂-TFP ester contains a DBCO which can react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction and a TFP ester which can react with a primary amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)