Documentos Principais
QBD11029
Sigma-Aldrich
TFP-dPEG ®13-DSPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C77H138F4NO24P
Peso molecular:
1568.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(cc(c(c1OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)NCCO[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O)F)F)F
InChI
1S/C77H138F4NO24P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-72(84)102-66-68(105-73(85)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)67-104-107(87,88)103-40-37-82-71(83)35-38-89-41-43-91-45-47-93-49-51-95-53-55-97-57-59-99-61-63-101-64-62-100-60-58-9
chave InChI
RILLZKZQGNQTCL-GMHPVODTSA-N
Características e benefícios
TFP-dPEG®₁₃-DSPE is a micelle building block which can react with a free amine through the TFP ester.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)