QBD11026
m-dPEG®24-DSPE
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
m-PEG24-DSPE, DSPE-PEG24-OMe, mPEG-DSPE, mPEG1000-DSPE, mPEG24-DSPE
About This Item
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)