Documentos Principais
Q205
Sigma-Aldrich
p-Quaterphenyl
98%
Sinônimo(s):
Benzerythrene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4C6H4C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
306.40
Beilstein:
1912745
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
p.e.
428 °C/18 mmHg (lit.)
pf
>300 °C (lit.)
λmax
298 nm
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
chave InChI
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mingliang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 148-155 (2014-09-25)
One-pot synthesis of surface-confined ionic liquid functionalized silica spheres was proposed using N-(3-aminopropyl)imidazole, γ-isopropyltriethoxysilane and 1-bromooctadecane as starting materials. The surface modification of the silica spheres was successful with a high surface density of octadecylimidazolium, enabling the utilization of this