Documentos Principais
PL863CGASHFBG
Plas-Labs amber perforated shelf
for PL863-CGA, with bow guard, W × D × H 24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.500,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
R$ 1.500,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Plas-Labs 863-CGA/SHF/BG
L × P × A
24 in. × 18 in. × 1/4 in.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)