Documentos
PH016223
Sigma-Aldrich
6-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]nicotinic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17N3O2
Peso molecular:
235.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC=C(N=C1)CN(CC2)CCN2C)=O
InChI
1S/C12H17N3O2/c1-14-4-6-15(7-5-14)9-11-3-2-10(8-13-11)12(16)17/h2-3,8H,4-7,9H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
GNTWGHUUGJDCDK-UHFFFAOYSA-N