Documentos
PH016147
Sigma-Aldrich
5-(Chloromethyl)-3-(2,3-difluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5ClF2N2O
Peso molecular:
230.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(C=CC=C1F)C2=NOC(CCl)=N2
InChI
1S/C9H5ClF2N2O/c10-4-7-13-9(14-15-7)5-2-1-3-6(11)8(5)12/h1-3H,4H2
chave InChI
LITJXPZVKBURMM-UHFFFAOYSA-N