Documentos
PH016144
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethylcarbamate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO4
Peso molecular:
265.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CNC(OC(C)(C)C)=O)C(C=C1)=CC=C1OC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-9-12(16)10-5-7-11(18-4)8-6-10/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,15,17)
chave InChI
MDFLXFYNPWKUEE-UHFFFAOYSA-N