Documentos
PH016128
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2O3
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C(O)=O)C(C=CN=C2)=C2NC1=O
InChI
1S/C9H8N2O3/c1-9(8(13)14)5-2-3-10-4-6(5)11-7(9)12/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
PLURBFAOGWJFIO-UHFFFAOYSA-N