Documentos
PH013660
N-[(3Z)-4,7-bis(4-methoxyphenyl)-2,4,5,6-tetrahydro-3H-1,2,4-triazepin-3-ylidene]methanamine hydroiodide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H23IN4O2
Peso molecular:
466.325