Documentos
PH013465
1-[3-(3-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}-2-hydroxypropoxy)phenyl]ethanone oxalate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H29NO9
Número CAS:
Peso molecular:
463.489
Número MDL:
Outras notas