Documentos
PH010761
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-[(3-pyridinylamino)methylene]malonate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H16N2O4
Número CAS:
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C(C(OCC)=O)=CNC1=CN=CC=C1
InChI
1S/C13H16N2O4/c1-3-18-12(16)11(13(17)19-4-2)9-15-10-6-5-7-14-8-10/h5-9,15H,3-4H2,1-2H3