Documentos
PH009442
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-undecyne
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H19Br
Número CAS:
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC#CCBr
InChI
1S/C11H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-8,11H2,1H3