Documentos
PH007530
Sigma-Aldrich
3-Methyl-N-phenyl-2-butenamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H13NO
Número CAS:
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C(C)C)NC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H13NO/c1-9(2)8-11(13)12-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)