Documentos
PH004555
Sigma-Aldrich
[4-(4-Nitrophenoxy)phenyl](phenyl)methanone
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H13NO4
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(OC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)C=C2