Documentos
PH004421
Sigma-Aldrich
10-Chloro-5-methyl-4,6-dioxo-1,4,6,9-tetrahydropyrido[3,2-g]quinoline-2,8-dicarboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H9ClN2O6
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C(NC(C(O)=O)=C1)=C2C1=O)=C3NC(C(O)=O)=CC(C3=C2C)=O