Documentos
PH004349
ethyl 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine-4-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H17ClN4O2
Número CAS:
Peso molecular:
380.837
Número MDL:
Outras notas