Documentos
PH004255
3,4,5-trimethoxy-N-(3-methyl-2-pyridinyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H28N2O8
Número CAS:
Peso molecular:
496.522
Número MDL:
Outras notas