Documentos
PH003662
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Dichlorophenyl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H9Cl2NO2S
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC=CC=C1)(NC(C=C2)=CC(Cl)=C2Cl)=O
InChI
1S/C12H9Cl2NO2S/c13-11-7-6-9(8-12(11)14)15-18(16,17)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H