Key Documents
PH003438
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C10H7ClFN
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(C)=NC(C=C2)=C1C=C2F
InChI
1S/C10H7ClFN/c1-6-4-9(11)8-5-7(12)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3