Documentos
PH002770
Sigma-Aldrich
S-(5-Thioxo-4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazol-2-yl) dodecanethioate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C14H24N2OS3
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
S=C1SC(SC(CCCCCCCCCCC)=O)=NN1