Documentos
PH002689
Sigma-Aldrich
2,10-Dichloro-12H-dibenzo[d,g][1,3]dioxocine-6-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H10Cl2O4
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(OC(C(O)=O)OC2=CC=C(Cl)C=C2C3)C3=C1