Key Documents
PH002540
N-((2Z)-5-nitro-3-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)propanamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H18N4O4S
Número CAS:
Peso molecular:
326.377
Número MDL:
Outras notas