Documentos
PH002500
Sigma-Aldrich
2,2,7,7-Tetramethyloctanedioic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H22O4
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCCCC(C)(C)C(O)=O)(C)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c1-11(2,9(13)14)7-5-6-8-12(3,4)10(15)16/h5-8H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)