Documentos
PH002436
Sigma-Aldrich
N-(4-{[2-(Diethylamino)ethyl]amino}-1-naphthyl)heptanamide
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H35N3O
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCC)NC1=CC=C(NCCN(CC)CC)C2=CC=CC=C21