Documentos
PH002407
Sigma-Aldrich
6,13-Di(4-morpholinyl)-6H,13H-benzimidazo[1′,2′:4,5]pyrazino[1,2-a]benzimidazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H26N6O2
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
N1(C(N2CCOCC2)C3=NC4=C(C=CC=C4)N3C5N6CCOCC6)C5=NC7=CC=CC=C17