Documentos
PH002028
Sigma-Aldrich
3-{[1-(3-Carboxyanilino)-2,2,2-trichloroethyl]amino}benzoic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H13Cl3N2O4
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(NC1=CC=CC(C(O)=O)=C1)NC2=CC=CC(C(O)=O)=C2