Documentos
PH001505
Sigma-Aldrich
2-(2,3-Dimethoxyphenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C13H17NO3
Número CAS:
Número MDL:
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(C=CC=C1OC)C(OC2)=NC2(C)C
InChI
1S/C13H17NO3/c1-13(2)8-17-12(14-13)9-6-5-7-10(15-3)11(9)16-4/h5-7H,8H2,1-4H3