Documentos
PH001024
Sigma-Aldrich
2-[(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)methyl]-1-benzofuran-5-amine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H16N2O2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC2=C(C=C1)OC(CC3=C(C)OC(C4=CC=CC=C4)=N3)=C2