Documentos Principais
PEM3A0522
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-720
greener alternative
thickness 5 μm, L × W 5 cm × 5 cm
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 1.144,00
R$ 1.144,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 1.144,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352600
NACRES:
NB.21
R$ 1.144,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
C × L
5 cm × 5 cm
espessura
5 μm
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and is intended for use as Proton-Exchange Membranes (Fuel-Cell Membranes). Click here for more information.
Aplicação
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
Informações legais
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Review discusses recent progress and challenges in ORR catalyst development for PEMFC applications.