Documentos Principais
PCL200
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
200 nm average diameter
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
diâmetro médio
200 nm
Descrição geral
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
Informações legais
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.