P608
DL-Penicillamine
≥99%
Sinônimo(s):
β,β-Dimethyl-DL-cysteine, DL-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Ensaio
≥99%
pf
204-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(S)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
VVNCNSJFMMFHPL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?