P51
Palmitic acid
90%
Sinônimo(s):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
pressão de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Ensaio
90%
pb
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
pf
61-62.5 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
113 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?