P40506
N-Phthaloylglycine
97%
Sinônimo(s):
1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic acid, Phthalimidoacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
193-196 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H7NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
chave InChI
WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?