Documentos Principais
O9301
Sigma-Aldrich
Oxamic acid hydrazide
99%
Sinônimo(s):
‘Semioxamazide’
About This Item
Fórmula linear:
NH2COCONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
103.08
Beilstein:
1751846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
216-218 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)C(N)=O
Aplicação
Reagent for aldehydes and ketones.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)