Documentos
O1626
Sigma-Aldrich
Oxalomalic acid trisodium salt
~95%
Sinônimo(s):
α-Hydroxy-β-oxalosuccinic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H3O8Na3
Número CAS:
Peso molecular:
272.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
~95%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(C(C(O)=O)C(=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O8.3Na/c7-2(5(11)12)1(4(9)10)3(8)6(13)14;;;/h1-2,7H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
WSDSCXNEGCRTMS-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3