Documentos Principais
NOR5X3INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Varian
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 512,00
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Materiais
(acetal homopolymer resin)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Norell 5X3INS-V
tamanho do tubo de RMN
3 mm , into 5 mm Varian
Descrição geral
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)